3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 144026-74-4
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 90-91°
MDL No.: MFCD01940432
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O Punto di fusione: 90…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01940432 CAS Number: 144026-74-4 |