8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6759-78-0
Molecular Formula: C10H6N2O
Formula Weight: 170.17
Melting Point: 133-136°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00216717
Formula:
C₁₀H₆N₂O Punto di fusione: 133…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216717 CAS Number: 6759-78-0 ADR: 6.1,III |