1-Naphthylacetyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H50386.03
H50386.06
H50386.03EA
95.7
EUR
H50386.03
H50386.06
1-Naphthylacetyl chloride 95%
1-Naphthylacetyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 5121-00-6
Molecular Formula: C12H9ClO
Formula Weight: 204.66
Refractive Index: 1.6210
Odour: Pungent
Boiling Point: 130°/0.6mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00175852
Formula:
C₁₂H₉ClO Peso molecolare: 204,66 g/mol Punto di ebollizione: 130 °C (0,6 mmHg) Densità: 1,23 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00175852 CAS Number: 5121-00-6 ADR: 8,II |