2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H50333.03
H50333.MD
H50333.03EA
308
EUR
H50333.03
H50333.MD
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 62821-88-9
Molecular Formula: C7H13N3
Formula Weight: 139.20
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD04967722
Formula:
C₇H₁₃N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04967722 CAS Number: 62821-88-9 ADR: 8,III |