N-Benzhydryl-N-methylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 14683-47-7
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Melting Point: 38-42°
Beilstein Reference: 2096409
MDL No.: MFCD00467853
Formula:
C₁₄H₁₅N Punto di fusione: 38…42 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00467853 CAS Number: 14683-47-7 |