1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 25016-20-0
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.11
Odour: Odourless
Melting Point: 146-156°
MDL No.: MFCD00464254
Formula:
C₅H₆N₂O₂ Punto di fusione: 146…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00464254 CAS Number: 25016-20-0 |