Stampa…
N-Boc-1,3-propanediamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
H50304.03 H50304.06
H50304.03EA 33.1 EUR
H50304.03 H50304.06
N-Boc-1,3-propanediamine 95%
N-Boc-1,3-propanediamine
Purity: 95% CAS No.: 75178-96-0 Molecular Formula: C8H18N2O2 Formula Weight: 174.24 Melting Point: ca 22° UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00210021
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 174,244 g/mol
Punto di fusione: ∼ 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210021
CAS Number: 75178-96-0
ADR: 8,III