Stampa…
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H50291.03 H50291.MD
H50291.03EA 269 EUR
H50291.03 H50291.MD
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Purity: 98% CAS No.: 6342-21-8 Molecular Formula: C10H16N2 Formula Weight: 164.25 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01631934
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631934
CAS Number: 6342-21-8
ADR: 8,III