4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 82964-91-8
Molecular Formula: C7H7ClO4S2
Formula Weight: 254.71
Melting Point: 158-163°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00216486
Formula:
C₇H₇ClO₄S₂ Punto di fusione: 158…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216486 CAS Number: 82964-91-8 ADR: 8,III |