1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 2644-93-1
Molecular Formula: C7H10N2O
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 80-83°
Boiling Point: 132°/12mm
MDL No.: MFCD00159623
Formula:
C₇H₁₀N₂O Punto di ebollizione: 132 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 80…83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00159623 CAS Number: 2644-93-1 |