Boc-Cys(Et)-OH
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 16947-82-3
Molecular Formula: C10H19NO4S
Formula Weight: 249.33
MDL No.: MFCD00076919
Formula:
C₁₀H₁₉NO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00076919 CAS Number: 16947-82-3 |