5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 56795-92-7
Molecular Formula: C15H12N2O2
Formula Weight: 252.28
MDL No.: MFCD00191784
Formula:
C₁₅H₁₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191784 CAS Number: 56795-92-7 |