Stampa…
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Hydroxythieno[3,2-b]pyridine
H50172.03 H50172.06
H50172.03EA 51.4 EUR
H50172.03 H50172.06
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 96%
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Purity: 96% CAS No.: 107818-20-2 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 MDL No.: MFCD01863636
Formula: C₇H₅NOS
Peso molecolare: 151,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863636
CAS Number: 107818-20-2