2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 766557-62-4
Molecular Formula: C9H10INO
Formula Weight: 275.09
MDL No.: MFCD06659010
Formula:
C₉H₁₀INO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659010 CAS Number: 766557-62-4 |