Stampa…
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrrolidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
H50080.03 H50080.MD
H50080.03EA 173 EUR
H50080.03 H50080.MD
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 59378-75-5 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Melting Point: 128-137° MDL No.: MFCD02179181
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Punto di fusione: 128…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179181
CAS Number: 59378-75-5