5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 187237-37-2
Molecular Formula: C11H17N3O2
Formula Weight: 223.28
Melting Point: 132-134°
MDL No.: MFCD07781132
Formula:
C₁₁H₁₇N₃O₂ Punto di fusione: 132…134 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07781132 CAS Number: 187237-37-2 |