Stampa…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50074.03 H50074.MD
H50074.03EA 211 EUR
H50074.03 H50074.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 362661-83-4 Molecular Formula: C8H6N2O Formula Weight: 146.15 Melting Point: 83-86° MDL No.: MFCD06739029
Formula: C₈H₆N₂O
Punto di fusione: 83…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739029
CAS Number: 362661-83-4