3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 131674-41-4
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
MDL No.: MFCD07781156
Formula:
C₉H₉NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07781156 CAS Number: 131674-41-4 |