Stampa…
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
H50044.03 H50044.MD
H50044.03EA 242 EUR
H50044.03 H50044.MD
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 754214-56-7 Molecular Formula: C13H17BN2O2 Formula Weight: 244.10 Melting Point: 241-245° MDL No.: MFCD08060937
Formula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Peso molecolare: 244,101 g/mol
Punto di fusione: 241…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060937
CAS Number: 754214-56-7