Blu metile
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 28983-56-4
Molecular Formula: C37H27N3Na2O9S3
Formula Weight: 799.80
Physical Form: Powder
Appearance: Blue
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00058509
Formula:
C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00058509 CAS Number: 28983-56-4 EINECS: 249-352-9 |