1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 1516-95-6
Molecular Formula: C15H24O
Formula Weight: 220.35
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 124°/9mm
MDL No.: MFCD20483412
Formula:
C₁₅H₂₄O Punto di ebollizione: 124 °C (9 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20483412 CAS Number: 1516-95-6 |