Alcol ottilico primario (naturale) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 111-87-5
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.825
Refractive Index: 1.4295
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -16°
Boiling Point: 193-195°
MDL No.: MFCD00002988
Formula:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Punto di ebollizione: 193…195 °C Punto di fusione: –16 °C Densità: 0,825 Flash Pt: 81 °C (178 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002988 CAS Number: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 |