3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 59843-63-9
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD02091524
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O Punto di fusione: 82…84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02091524 CAS Number: 59843-63-9 |