Stampa…
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Fluorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
H34429.14 H34429.03 H34429.06
H34429.14EA 338 EUR
H34429.14 H34429.03 H34429.06
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 582-65-0 Molecular Formula: C10H6F4O2 Formula Weight: 234.15 Melting Point: 40-44° MDL No.: MFCD03419766
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Peso molecolare: 234,15 g/mol
Punto di fusione: 40…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419766
CAS Number: 582-65-0