1-Methyl-3-indolemethylamine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 19293-60-8
Molecular Formula: C10H12N2
Formula Weight: 160.22
MDL No.: MFCD06657101
Formula:
C₁₀H₁₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06657101 CAS Number: 19293-60-8 |