Stampa…
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H34400.MD H34400.03 H34400.06
H34400.MDEA 52 EUR
H34400.MD H34400.03 H34400.06
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid 97%
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 112372-14-2 Molecular Formula: C8H5NO3 Formula Weight: 163.13 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD11588128
Formula: C₈H₅NO₃
Peso molecolare: 163,13 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11588128
CAS Number: 112372-14-2