Stampa…
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H34399.MD H34399.03 H34399.06
H34399.MDEA 33.1 EUR
H34399.MD H34399.03 H34399.06
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 209592-91-6 Molecular Formula: C10H7ClO2S2 Formula Weight: 258.75 Melting Point: 107-108° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD11655569
Formula: C₁₀H₇ClO₂S₂
Peso molecolare: 258.75 g/mol
Punto di fusione: 107…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11655569
CAS Number: 209592-91-6
ADR: 8 II