Stampa…
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
H34384.14 H34384.22
H34384.14EA 78.3 EUR
H34384.14 H34384.22
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 49708-81-8 Molecular Formula: C13H15ClO2 Formula Weight: 238.71 Melting Point: 249-254° MDL No.: MFCD06797626
Formula: C₁₃H₁₅ClO₂
Peso molecolare: 238.71 g/mol
Punto di fusione: 249…254 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797626
CAS Number: 49708-81-8