Stampa…
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H34381.03 H34381.09
H34381.03EA 57.3 EUR
H34381.03 H34381.09
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5059-30-3 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: ca 212° dec. MDL No.: MFCD00111620
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,61 g/mol
Punto di fusione: ∼ 212 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00111620
CAS Number: 5059-30-3