2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 68800-33-9
Molecular Formula: C8H9ClO3S
Formula Weight: 220.67
Melting Point: 60-64°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD08706420
Formula:
C₈H₉ClO₃S Punto di fusione: 60…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08706420 CAS Number: 68800-33-9 ADR: 8,II |