3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide [DiSC3(5)] 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
DiSC3(5), 3-Propyl-2-[5-[3-propyl-2(3H)-benzothiazolylidene]-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, 5-(3-Propylbenzothiazol-2-ylidene)-1-(3-propylbenzothiazolium-2-yl)-1,3-pentadiene odide, 3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide
Purity: 96%
CAS No.: 53213-94-8
Molecular Formula: C25H27IN2S2
Formula Weight: 546.54
Melting Point:
Formula:
C₂₅H₂₇IN₂S₂ Peso molecolare: 546,53 g/mol Punto di fusione: >250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075033 CAS Number: 53213-94-8 |