3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 881189-65-7
Molecular Formula: C9H8ClFO2
Formula Weight: 202.61
Melting Point: 80-84°
MDL No.: MFCD04116058
Formula:
C₉H₈ClFO₂ Punto di fusione: 80…84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116058 CAS Number: 881189-65-7 |