2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1347815-41-1
Molecular Formula: C6H4IN3
Formula Weight: 245.02
Melting Point: 193-197°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD20040120
Formula:
C₆H₄IN₃ Punto di fusione: 193…197 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20040120 CAS Number: 1347815-41-1 ADR: 6.1,III |