3-(9-Anthryl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 41034-83-7
Molecular Formula: C17H14O2
Formula Weight: 250.30
Melting Point: 193-197°
MDL No.: MFCD00068641
Formula:
C₁₇H₁₄O₂ Punto di fusione: 193…197 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068641 CAS Number: 41034-83-7 |