Stampa…
Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H34116.03 H34116.06
H34116.03EA 39.3 EUR
H34116.03 H34116.06
Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Purity: 96% CAS No.: 40106-13-6 Molecular Formula: C12H17NO2S Formula Weight: 239.33 Melting Point: 87-88° MDL No.: MFCD00216932
Formula: C₁₂H₁₇NO₂S
Punto di fusione: 87…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216932
CAS Number: 40106-13-6