3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 68981-86-2
Molecular Formula: C10H12N2O
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 25-27°
MDL No.: MFCD01313220
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O Punto di fusione: 25…27 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01313220 CAS Number: 68981-86-2 |