Stampa…
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
H33992.03 H33992.06
H33992.03EA 152 EUR
H33992.03 H33992.06
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 1027511-41-6 Molecular Formula: C9H8BrN3O2 Formula Weight: 270.08 Melting Point: 144-146° MDL No.: MFCD10574908
Formula: C₉H₈BrN₃O₂
Peso molecolare: 270,08 g/mol
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10574908
CAS Number: 1027511-41-6