2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 69676-65-9
Molecular Formula: C12H11NO5
Formula Weight: 249.22
Melting Point: 130-132°
MDL No.: MFCD06661364
Formula:
C₁₂H₁₁NO₅ Punto di fusione: 130…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06661364 CAS Number: 69676-65-9 |