Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Ethyl-2-(((3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoate)
CAS No.: 64265-57-2
Molecular Formula: C24H41N3O6
Formula Weight: 467.61
Melting Point: -30°
MDL No.: MFCD00192542
Formula:
C₂₄H₄₁N₃O₆ Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,08 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192542 CAS Number: 64265-57-2 EINECS: 264-763-3 |