Stampa…
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33855.03 H33855.06
H33855.03EA 79.1 EUR
H33855.03 H33855.06
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 705263-10-1 Molecular Formula: C6H4BrN3 Formula Weight: 198.02 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD09832894
Formula: C₆H₄BrN₃
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832894
CAS Number: 705263-10-1