Stampa…
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
H33823.03 H33823.06
H33823.03EA 96.9 EUR
H33823.03 H33823.06
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 4815-34-3 Molecular Formula: C13H13NO2S Formula Weight: 247.32 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD01829801
Formula: C₁₃H₁₃NO₂S
Peso molecolare: 247,32 g/mol
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01829801
CAS Number: 4815-34-3