Stampa…
2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]thiazol-6-ol
H33812.03 H33812.06
H33812.03EA 95.6 EUR
H33812.03 H33812.06
2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
2-Methylbenzothiazol-6-ol
Purity: 96% CAS No.: 68867-18-5 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.21 Melting Point: 159-161° MDL No.: MFCD00227234
Formula: C₈H₇NOS
Peso molecolare: 165,21 g/mol
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00227234
CAS Number: 68867-18-5