Stampa…
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33795.03 H33795.06
H33795.03EA 73 EUR
H33795.03 H33795.06
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3243-42-3 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 155-159° MDL No.: MFCD00033058
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Punto di fusione: 155…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00033058
CAS Number: 3243-42-3