3-(4-Benzyloxyphenyl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H33766.03
H33766.06
H33766.03EA
51.6
EUR
H33766.03
H33766.06
3-(4-Benzyloxyphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Benzyloxyphenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 50463-48-4
Molecular Formula: C16H16O3
Formula Weight: 256.30
Melting Point: 116-118°
MDL No.: MFCD01570264
Formula:
C₁₆H₁₆O₃ Punto di fusione: 116…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01570264 CAS Number: 50463-48-4 |