Stampa…
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
H33756.03 H33756.06
H33756.03EA 31 EUR
H33756.03 H33756.06
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Purity: 97% CAS No.: 24922-02-9 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Boiling Point: 73°/1mm MDL No.: MFCD00184570
Formula: C₈H₁₂O₃
Peso molecolare: 156,18 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C (1 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00184570
CAS Number: 24922-02-9