4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 473528-88-0
Molecular Formula: C5H5BrN2O
Formula Weight: 189.01
Melting Point: 97-98°
MDL No.: MFCD03074341
Formula:
C₅H₅BrN₂O Punto di fusione: 97…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03074341 CAS Number: 473528-88-0 |