Stampa…
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
H33663.09 H33663.18
H33663.09EA 108 EUR
H33663.09 H33663.18
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 16642-79-8 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 164-168° MDL No.: MFCD00126834
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,17 g/mol
Punto di fusione: 164…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126834
CAS Number: 16642-79-8