Stampa…
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Propoxyphenyl)propanoic acid
H33646.03 H33646.06
H33646.03EA 79.9 EUR
H33646.03 H33646.06
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3243-40-1 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 Melting Point: 94-99° MDL No.: MFCD00484121
Formula: C₁₂H₁₆O₃
Peso molecolare: 208,26 g/mol
Punto di fusione: 94…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00484121
CAS Number: 3243-40-1