Stampa…
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H33642.03 H33642.06
H33642.03EA 62.9 EUR
H33642.03 H33642.06
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 29886-62-2 Molecular Formula: C11H8O2S Formula Weight: 204.25 Melting Point: 243-245° MDL No.: MFCD00690742
Formula: C₁₁H₈O₂S
Peso molecolare: 204,25 g/mol
Punto di fusione: 243…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00690742
CAS Number: 29886-62-2