2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 54623-25-5
Molecular Formula: C26H28O5
Formula Weight: 420.50
MDL No.: MFCD03425640
Formula:
C₂₆H₂₈O₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03425640 CAS Number: 54623-25-5 |